Learn More
2-Bromobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493434
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11493434 5 g 5 g
11403444 25 g 25 g
11413444 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11493434
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10679.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2042-37-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2042-37-7
Fórmula molecular C7H4BrN
Peso molecular (g/mol) 182.02
Número MDL MFCD00001772
Clave InChI AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-bromobenzonitrile, 1-bromo-2-cyanobenzene, benzonitrile, 2-bromo, benzonitrile, o-bromo, 2-bromobenzenecarbonitrile, o-bromocyanobenzene, 2-cyanobromobenzene, 2-bromo-benzonitrile, bromobenzonitrile 2-, bromobenzonitrile
PubChem CID 16272
Nombre IUPAC 2-bromobenzonitrilo
SMILES BrC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzonitrile
Punto de fusión 53°C to 56°C
Densidad 1.496
Punto de ebullición 251°C to 253°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2042185
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.03
Porcentaje de pureza 99%