Learn More
2-Bromo-N-metilbenzamida, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11430060 1 g 1 g
11440060 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11430060
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50583.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61436-88-2
Fórmula molecular C8H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 214.062
Número MDL MFCD00099250
Clave InChI FKVCJQNPXXXZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 2-bromobenzamide, n-methyl-2-bromobenzamide, benzamide,2-bromo-n-methyl, benzamide, 2-bromo-n-methyl, acmc-209msn, 2-bromo-n-methylbenzamide, 2-bromo-n-methyl-benzamide, 2-bromanyl-n-methyl-benzamide, 2-bromophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 264945
Nombre IUPAC 2-bromo-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-methylbenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza 99%