Learn More
2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina, 97 %
Código de producto. p-7043702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371537 10 g 10 g
11381537 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02198.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-29-6
Fórmula molecular C6H4BrClN2O2
Peso molecular (g/mol) 251.464
Número MDL MFCD00014770
Clave InChI GLUCALKKMFBJEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitro-6-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo-6-chloro-4-nitro, 6-bromo-2-chloro-4-nitroaniline, 6-bromo-2-chloro-4-nitrophenylamine, 2-bromo-4-nitro-6-chloroaniline, aniline, 2-bromo-6-chloro-4-nitro, 2-bromo-6-chloro-4-nitro-benzenamin, 2-bromo-6-chloro-4-nitro-phenylamine, pubchem2333, acmc-209sc7
PubChem CID 66832
Nombre IUPAC 2-bromo-6-cloro-4-nitroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline
Punto de fusión 173°C to 177°C
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 2372771
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.47
Porcentaje de pureza 97%