Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082029
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11474963
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12261.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22921-68-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22921-68-2
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD00020214
Clave InChI ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
PubChem CID 89906
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 156°C to 160°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 639763
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza ≥98%