Learn More
2-Bromo-5-yodo-3-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483587 250 mg 250 miligramos
11421710 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27035.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65550-78-9
Fórmula molecular C6H5BrIN
Peso molecular (g/mol) 297.921
Número MDL MFCD09037466
Clave InChI WJPSANINUBHCFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-iodo-3-picoline, pyridine, 2-bromo-5-iodo-3-methyl, 2-bromo-5-iodo-3-methyl-pyridine, pubchem5968, acmc-1b7x6, pyridine,2-bromo-5-iodo-3-methyl, 2-bromo-5-iodo-3-picoline; 2-bromo-3-methyl-5-iodopyridine
PubChem CID 10108680
Nombre IUPAC 2-bromo-5-yodo-3-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=CN=C1Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-iodo-3-methylpyridine
Punto de fusión 43°C to 46°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.92
Porcentaje de pureza 95%