Learn More
Bromuro de 2-bromo-5-fluorobenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387486 1 g 1 g
11397486 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09553.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112399-50-5 | C7H5Br2F | 267.923 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate. Alkylation of the β-amino ester 1a with 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide yields Benzazepines as a white solid after silica gel chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio farmacéutico. La alquilación del β-aminoéster 1a con bromuro de 2-bromo-5-fluorobencilo produce benzazepinas como un sólido blanco después de la cromatografía en gel de sílice.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en estado fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Garantiza una ventilación. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112399-50-5
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.923
Número MDL MFCD00042187
Clave InChI CZLWYKAZAVYQIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-bromobenzyl bromide, 2-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluoro, alpha,2-dibromo-5-fluorotoluene, pubchem1953, acmc-1bt22, ksc493i2h, 2-bromo-5-fluoro benzyl bromide
PubChem CID 517972
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 33°C to 36°C
Punto de ebullición 89°C to 90°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 4177658
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 97%