Learn More
Cloruro de 2-bromo-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11305555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305555 1 g 1 g
11315555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19712.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54403-98-4
Fórmula molecular C7H3BrClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 323.508
Número MDL MFCD03094394
Clave InChI WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl, pubchem11716, ksc269c3j, ablock ab-13-6537
PubChem CID 2778611
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromo-4-(trifluorometilo)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densidad 1.865
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Índice de refracción 1.527
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.52
Porcentaje de pureza 97%