Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometil)anisol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366989 1 g 1 g
11376989 5 g 5 g
11386989 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26838.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-10-8
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 255.034
Número MDL MFCD03789249
Clave InChI OWUAHASLKZBQTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-5-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzene, 2-bromanyl-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 2757033
Nombre IUPAC 2-bromo-1-metoxi-4-(trifluorometil)benceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole
Índice de refracción 1.496
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.04
Porcentaje de pureza 97%