Learn More
2-Bromo-4,5-difluoroanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460447 10 g 10 g
11450447 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21792.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-58-5
Fórmula molecular C7H5BrF2O
Peso molecular (g/mol) 223.02
Número MDL MFCD00070753
Clave InChI DKARISQFDBAJEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,5-difluoroanisole, benzene, 1-bromo-4,5-difluoro-2-methoxy, 4-bromo-1,2-difluoro-5-methoxybenzene, pubchem5223, acmc-1co9o, 2-bromo4,5-difluoro-anisole, ksc495e7d, 2-bromo-4,5-difluoro-anisole, 1-bromo-4,5-difluoro-2-methoxy-benzene, 1-bromanyl-4,5-bis fluoranyl-2-methoxy-benzene
PubChem CID 2736262
Nombre IUPAC 1-bromo-4,5-difluoro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-difluoroanisole
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.02
Porcentaje de pureza 98%