Learn More
2-Bromo-3-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2697946 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10426822 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10242372 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10426822
Brand: Thermo Scientific Acros 357660050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3430-17-9 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-17-9
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00239380
Clave InChI PZSISEFPCYMBDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-picoline, 2-bromo-3-methylpyridin, 2-bromo-3-methyl pyridine, 2-bromo-3-methyl-pyridine, 3-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylpyridin, pubchem9208, 2-bromo-3-mehtylpyridine
PubChem CID 220832
Nombre IUPAC 2-bromo-3-metilpiridina
SMILES CC1=CC=CN=C1Br
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylpyridine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.5440g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5650 to 1.57
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.544
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-methylpyridine
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.