Learn More
Ácido 2-bromo-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205154 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205154 1 g Frasco de vidrio 1 g
10051264 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10205154
Marca: Thermo Scientific Acros 398860010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 53663-39-1
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.04
Número MDL MFCD00079721
Clave InChI LSRTWJCYIWGKCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-methyl-benzoic acid, 2-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-3-carboxytoluene, 2-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-bromobenzoic acid, benzoic acid, bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylbenzoic acid, pubchem3805, acmc-1ay3t, ksc497o4r
PubChem CID 2735588
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylbenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135.0°C to 138.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(CH3)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo