Learn More
2-Bromo-3-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
:
10g; Glass bottle
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methoxypyridine |
| CAS | 24100-18-3 |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula molecular | C6H6BrNO |
| Número MDL | MFCD01570896 |
| Cantidad | 10g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Bromo-3-methoxypyridine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.