Learn More
2-Bromo-2-nitropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024145
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11428317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18385.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5447-97-2 | C3H6BrNO2 | 167.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5447-97-2
Fórmula molecular C3H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 167.99
Número MDL MFCD00007389
Clave InChI OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitro-propane, snxhevlqiijip@, acmc-1aqp4, propane,2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitropropane, oadszwxmxiwzsq-uhfffaoysa
PubChem CID 79531
Nombre IUPAC 2-bromo-2-nitropropano
SMILES CC(C)([N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-nitropropane
Densidad 1.584
Punto de ebullición 45°C to 46°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 5 g
Beilstein 1746626
Formula Weight (peso de la fórmula) 168
Porcentaje de pureza 98%