Learn More
2-Bromo-1-cloro-2-metilpropano, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane |
| Densidad | 1.44 |
| Punto de ebullición | 127°C to 128°C |
| Temperatura de inflamación | 37°C (98°F) |
| Olor | Aromatic |
| Índice de refracción | 1.474 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.47 |
| Porcentaje de pureza | ≥90% |