Learn More
2-Bromo-1,3,5-trimetil-4-nitrobenceno, 90 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301837 5 g 5 g
11391827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05107.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90561-85-6 | C9H10BrNO2 | 244.088 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90561-85-6
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.088
Número MDL MFCD00015924
Clave InChI IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2-bromo-4-nitro-1,3,5-trimethylbenzene, 1-bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene, 4-bromo-2-nitromesitylene, 4-bromo-1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzene, 2-bromanyl-1,3,5-trimethyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757200
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3,5-trimetil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene
Punto de fusión 56°C to 62°C
Punto de ebullición 106°C to 107°C (1.3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1958703
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza ≥90%