Learn More
2-Bromo-1-(1-metil-1h-bencimidazol-2-il)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575933 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10367782 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10757855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10575933 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CC03805CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 56653-43-1
Fórmula molecular C10H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 253.10
Número MDL MFCD06200854
Clave InChI KHFRWYRANOMZCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-2-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl-1-ethanone, 1-methyl-2-bromoacetyl-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-1-methylbenzimidazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1-methylbenzimidazol-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl ethanone
PubChem CID 2795119
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(1-metilbencimidazol-2-il)etanona
SMILES CN1C(=NC2=CC=CC=C12)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-ethanone
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 97%