missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Colectores de 2 rama Microsart™

Código de producto. 16468193 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Colector Biosart 100
Colector Microsart
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
16468193 Colector Microsart cada uno
16458193 Colector Biosart 100 cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468193

Marca: Sartorius 168M2MS

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.

  • 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
  • Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
  • Ventilación estéril en aplicaciones críticas
  • Reduce el riesgo de contaminación secundaria
  • Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
  • Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
  • Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
  • Método de elección para el análisis de líquidos
  • Proporciona resultados fiables y reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Desechables Reusable
Tipo de filtro Manifold
Para utilizar con (equipo) Embudos Microsart™ y filtros Microsart™
Material Acero inoxidable
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 1
Tipo Colector Microsart
Volumen (métrico) De 100 a 250 ml
Longitud (métrico) 246 mm
Anchura (métrico) 118 mm
Altura (métrico) 130 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.