Learn More
2-(Boc-amino)bromuro de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7036804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15491378 250 mg 250 miligramos
15471378 1 g 1 g
15481378 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15491378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55211.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol
N-t-Boc-2-bromoethylamine is a building block for preparing fluorinated spacers having nucleophilic and electrophilic termini.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa
N-t-Boc-2-bromoetilamina es una unidad estructural para preparar espaciadores fluorados con terminales nucleófilos y electrofílicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar a -20 °C. Reactivo con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39684-80-5
Fórmula molecular C7H14BrNO2
Peso molecular (g/mol) 224.10
Número MDL MFCD02683428
Clave InChI TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-bromoetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Punto de fusión 30°C to 32°C
Fórmula lineal BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Beilstein 2325117
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1
Porcentaje de pureza 96%