Learn More
2-(Boc-amino)-5-piridinemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434490 1 g 1 g
11444490 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50077.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 169280-83-5 | C11H16N2O3 | 224.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169280-83-5
Fórmula molecular C11H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 224.26
Número MDL MFCD07186264
Clave InChI BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol
PubChem CID 3575389
Nombre IUPAC N-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-5-pyridinemethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza 97%