Learn More
2-(Bis(3,5-dimetilfenil)fosfino)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
10567020 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10567020
Marca: Thermo Scientific Acros 435142500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bis(3, 5-Dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde
CAS 669091-00-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.5°C to 111.0°C
Color Amarillo
Análisis elemental 76.56 to 82.94% C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C23H23OP
Número MDL MFCD15143662
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
Clave InChI PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)P(C1=CC(C)=CC(C)=C1)C1=CC=CC=C1C=O
Nombre IUPAC 2-bis(3,5-dimetilfenil)fosfanilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 346.41
PubChem CID 71310677
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.