Learn More
2-[Bis(3,5-dimetilfenil)fosfino]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]benzaldehyde |
| Punto de fusión | 106°C to 110°C |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 500 mg |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.4 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |