Learn More
2-[Bis(3,5-dimetilfenil)fosfino]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438136 100 mg 100 miligramos
15448136 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63117.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 669091-00-3
Fórmula molecular C23H23OP
Peso molecular (g/mol) 346.41
Número MDL MFCD15143662
Clave InChI PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
PubChem CID 71310677
Nombre IUPAC 2-bis(3,5-dimetilfenil)fosfanilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)P(C1=CC(C)=CC(C)=C1)C1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]benzaldehyde
Punto de fusión 106°C to 110°C
Color Amarillo
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.4
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido