missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éster de pinacol de ácido 2-benciloxipiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7029464
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15457635

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26928.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1073371-81-9 | C18H22BNO3 | 311.19 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1073371-81-9
Fórmula molecular C18H22BNO3
Peso molecular (g/mol) 311.19
Número MDL MFCD06798265
Clave InChI IFMSDMPTVPMGOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, acmc-20aajr, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-benzyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-phenylmethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine
PubChem CID 44755162
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxi-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OCC2=CC=CC=C2)N=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.19
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado