Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-benciloxipiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15457635 250 mg 250 miligramos
11421510 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15457635
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H26928.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1073371-81-9 | C18H22BNO3 | 311.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073371-81-9
Fórmula molecular C18H22BNO3
Peso molecular (g/mol) 311.19
Número MDL MFCD06798265
Clave InChI IFMSDMPTVPMGOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, acmc-20aajr, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-benzyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-phenylmethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine
PubChem CID 44755162
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxi-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OCC2=CC=CC=C2)N=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.19
Porcentaje de pureza 95%