Learn More
2-Benciloxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10356674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356674 1 g Frasco de vidrio 1 g
10754765 5 g Glass bottle 5 g
2 options
Código de producto. 10356674
Marca: Thermo Scientific Acros 398300010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20012-63-9
Fórmula molecular C13H13NO
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD03093873
Clave InChI PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxianilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxyaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 39°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o conglomerado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzyloxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.