Learn More
Alfa Aesar™ 2-Benciloxianilina, 97 %
Código de producto. 11436120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436120 1 g 1 g
11446120 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436120 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H27065.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 20012-63-9
Fórmula molecular C13H13NO
Peso molecular (g/mol) 199.253
Número MDL MFCD03093873
Clave InChI PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxianilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxyaniline
Punto de fusión 35°C to 39°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%