Learn More
Clorhidrato de 2-(benciloxi)-1-etanamina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10639724 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10462813 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10639724
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07103DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10578-75-3
Fórmula molecular C9H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 187.667
Número MDL MFCD06411550
Clave InChI AFQMWBUNDONXED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxyethylamine hydrochloride, aminoethylbenzyl ether hydrochloride, 2-phenylmethoxy-ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine, hcl, 2-benzyloxy ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy ethyl amine hydrochloride, ethanamine, 2-phenylmethoxy-, hydrochloride, 2-phenylmethoxy ethylamine, chloride
PubChem CID 2794786
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxietanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.67
Porcentaje de pureza 97%