Learn More
2-Bencilideno-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11430588 1 g 1 g
11440588 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11430588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24699.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6261-32-1
Fórmula molecular C17H14O
Peso molecular (g/mol) 234.30
Número MDL MFCD00019675,MFCD00019675
Clave InChI JNRAEZULKWNOQO-QINSGFPZSA-N
Sinónimo 2-benzylidene-1-tetralone, 2z-2-benzylidenetetralin-1-one, 2-benzylidenetetralone, 2z-2-phenylmethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-phenylmethylene, 2-benzylidene-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-benzylidene-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 2z-2-benzylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 2z-2-phenylmethylene-3,4-dihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 6437615
Nombre IUPAC (2Z)-2-bencilideno-3,4-dihidronaftalén-1-ona
SMILES O=C1\C(CCC2=CC=CC=C12)=C/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylidene-1-tetralone
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 1 g
Beilstein 476209
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza 97%