Learn More
2-Bencilaminopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460587 50 g 50 g
11470587 250 g 250 g
11450587 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22441.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6935-27-9
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.242
Número MDL MFCD00006251
Clave InChI WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g
PubChem CID 23362
Nombre IUPAC N-bencilpiridina-2-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylaminopyridine
Punto de fusión 93°C to 97°C
Punto de ebullición 182°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 134309
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%