Learn More
Hidracida de ácido 2-(Bencimidazoliltio)acético, 97 %
Código de producto. 11443417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443417 25 g 25 g
11433417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17198.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30065-27-1
Fórmula molecular C9H10N4OS
Peso molecular (g/mol) 222.27
Número MDL MFCD00171027
Clave InChI UIHKXOZJFOTOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzimidazolylthio acetic acid hydrazide, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl thio acetohydrazide, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetohydrazide, 2-1h-benzimidazol-2-ylthio acetohydrazide, 2-1h-benzimidazol-2-ylsulfanyl acetohydrazide, 2-1h-1,3-benzimidazol-2-ylsulfanyl acetohydrazide, 1h-benzoimidazol-2-ylsulfanyl-acetic acid hydrazide, 2-benzimidazol-2-ylthioacetohydrazide, 2-1h-benzo d imidazol-2-ylthio acetohydrazide
PubChem CID 676606
SMILES NNC(=O)CSC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 2-(1H-1,3-benzodiazol-2-ilsulfanil)acetohidrazida
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27
Porcentaje de pureza 97%