missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Anilinopirimidina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-4391171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10709425 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10307314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10158754 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10709425

Marca: Thermo Scientific Maybridge CC69204CB

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 108002-87-5
Fórmula molecular C11H9N3O
Peso molecular (g/mol) 199.213
Clave InChI QNFHXIZSGIGYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylamino pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 33589542
Nombre IUPAC 2-anilinopirimidina-5-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)C=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.