Learn More
2-Aminotereftalic ácido, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485887 5 g 5 g
11495887 25 g 25 g
11405897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11485887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24441.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
2-Aminoterephthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-aminotereftálico se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10312-55-7
Fórmula molecular C8H5NO4
Peso molecular (g/mol) 179.13
Número MDL MFCD00134536
Clave InChI GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
PubChem CID 2724822
Nombre IUPAC ácido 2-aminotereftálico
SMILES NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Aminoterephthalic acid
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoterephthalic acid
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Aminoterephthalicacid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.