Learn More
2-Aminotereftalic ácido, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10399340 25 g Frasco de vidrio 25 g
10676904 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10399340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278030250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10312-55-7
Fórmula molecular C8H5NO4
Peso molecular (g/mol) 179.13
Número MDL MFCD00134536
Clave InChI GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
PubChem CID 2724822
Nombre IUPAC ácido 2-aminotereftálico
SMILES NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoterephthalic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 324.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 558
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoterephthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.