Learn More
Ácido 2-aminopiridina-4-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11359835 1 g 1 g
11369835 5 g 5 g
11379835 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11359835
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19845.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13362-28-2
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00233714
Clave InChI QMKZZQPPJRWDED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoisonicotinic acid, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-4-pyridine carboxylic acid, 2-amino-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino isonicotinic acid, pubchem2426, 2-aminoisonicotinicacid, acmc-209bt5, ksc174m9j
PubChem CID 278396
Nombre IUPAC ácido 2-aminopiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 300°C to 302°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 3156
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 96%