Learn More
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404764 100 g 100 g
11414764 500 g 500 g
11424764 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404764 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13735.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminofenol se utiliza para la producción de colorantes y productos farmacéuticos. También se utiliza como reactivo en la síntesis de compuestos heterocíclicos.
Solubilidad
Soluble en agua (17 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-55-6
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00007690
Clave InChI CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
Nombre IUPAC 2-aminofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenol
Punto de fusión 173°C to 177°C
Densidad 1.328
Punto de ebullición 150°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >175°C (347°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2512
Beilstein 606075
Índice Merck 14,461
Información de solubilidad Soluble in water (17g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%