Learn More
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-57925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675132 5 g Frasco de vidrio 5 g
10675322 100 g Frasco de vidrio 100 g
10010630 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10675132
Marca: Thermo Scientific Acros 104260050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-55-6
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00007690
Clave InChI CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
Nombre IUPAC 2-aminofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172°C to 177°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 164°C (15.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 168°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 354
Índice Merck 15, 457
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Aminophenol