Learn More
Alfa Aesar™ Sulfato de (+/-)-2-aminoheptano, 99 %
Código de producto. p-7044880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11352596 25 g 25 g
11362596 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11352596
Marca: Alfa Aesar™ L08596.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6411-75-2
Fórmula molecular C14H36N2O4S
Peso molecular (g/mol) 328.512
Número MDL MFCD00050844
Clave InChI XKUUMWKWUZRRPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuric acid; bis tuaminoheptane, dsstox_cid_25845, dsstox_rid_81167, dsstox_gsid_45845, -2-aminoheptane sulfate, tuaminoheptane sulfate usp, heptan-2-amine sulfate 2:1, ^+-2-aminoheptane sulfate
PubChem CID 44134533
Nombre IUPAC heptan-2-amina; ácido sulfúrico
SMILES CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Aminoheptane sulfate
Punto de fusión 289°C to 291°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3703311
Índice Merck 14,9802
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.51
Porcentaje de pureza 99%