Learn More
(+/-)-2-Aminoheptano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026704
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11459907 25 g 25 g
11469907 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11459907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22863.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/-)-2-aminoheptano se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (9 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-82-0
Fórmula molecular C7H17N
Peso molecular (g/mol) 115.22
Número MDL MFCD00008101
Clave InChI VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
Nombre IUPAC heptan-2-amina
SMILES CCCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Aminoheptane
Densidad 0.768
pH 11.45
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.419
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 635676
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9802
Información de solubilidad Soluble in water ( 9g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-2-Aminoheptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Heptanamine