Learn More
2-Aminobencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026105
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11484987 5 g 5 g
11494987 25 g 25 g
11404997 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11484987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21912.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3306-62-5 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3306-62-5
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00007932
Clave InChI YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthanilamide, o-aminobenzenesulfonamide, o-sulfanilamide, benzenesulfonamide, 2-amino, 2-amino-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, o-amino, 2-aminobenzene-1-sulfonamide, o-aminobenzenesulphonamide, chembl6705, benzenesulfonamide, 2-amino-9ci
PubChem CID 72894
Nombre IUPAC 2-aminobencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzenesulfonamide
Punto de fusión 153°C to 157°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminobenzenesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: o-Aminobenzenesulphonamide