Learn More
2-Amino-6-hidroxi-8-mercaptopurina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-56844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287030 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10626101 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10287030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28128-40-7 | C5H5N5OS | 183.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28128-40-7
Fórmula molecular C5H5N5OS
Peso molecular (g/mol) 183.19
Número MDL MFCD00075623
Clave InChI JHEKNTQSGTVPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, 8-mercaptoguanine, 2-amino-8-mercapto-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-1,7,8,9-tetrahydro-2-thioxo-6h-purin-6-one, 2-amino-8-mercapto-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-8-thioxo-3,7-dihydropurin-6-one, 2-amino-8-sulfanyl-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-9h-purin-6-ol, 2-amino-8-thioxo-1,7,8,9-tetrahydro-purin-6-one
PubChem CID 2725005
Nombre IUPAC 2-amino-8-sulfaniliden-7,9-dihidro-3H-purin-6-ona
SMILES C12=C(NC(=NC1=O)N)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.