Learn More
Ácido 2-amino-6-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
11319689 10 g 10 g
11464243 5 g 5 g
11474243 25 g 25 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11319689
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10890.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2148-56-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
2-Amino-6-chlorobenzoic acid is used as intermediate for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-6-clorobenzoico se utiliza como intermedio para la medicina.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2148-56-3
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00051530
Clave InChI SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
PubChem CID 75071
Nombre IUPAC ácido 2-amino-6-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 149°C to 152°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2804041
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%