Learn More
2-Amino-6-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4323236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15720869 5 g Frasco de vidrio 5 g
10082282 25 g Frasco de vidrio 25 g
11926331 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 15720869
Marca: Thermo Scientific Acros 376870050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19798-81-3 | C5H6BrN2 | 174.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19798-81-3
Fórmula molecular C5H6BrN2
Peso molecular (g/mol) 174.02
Número MDL MFCD00137843
Clave InChI BKLJUYPLUWUEOQ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-6-bromopyridine, 6-bromo-2-pyridinamine, aminobromopyridine, 6-bromo-2-aminopyridine, 6-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-2-pyridylamine, 2-amino-6-bromo-pyridine, zlchem 805, pubchem7663
PubChem CID 300809
Nombre IUPAC 6-bromopiridin-2-amina
SMILES NC1=CC=CC(Br)=[NH+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromopyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88.0°C to 91.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo