Learn More
2-Amino-6-bromobenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15458518 250 mg 250 miligramos
15438518 1 g 1 g
15448518 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15458518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61927.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77326-62-6
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.04
Número MDL MFCD09834769
Clave InChI ZKZYTSGUONPOPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-6-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-bromo, 2-cyano-3-bromoaniline, pubchem12005, 2-bromo-6-aminobenzonitrile, ksc494e2n
PubChem CID 9813038
Nombre IUPAC 2-amino-6-bromobenzonitrilo
SMILES NC1=C(C#N)C(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromobenzonitrile
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo