Learn More
2-Amino-5-metilpirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7053684
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15407808 250 mg 250 miligramos
15497798 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15407808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61286.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5521-58-4 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5521-58-4
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD08437664
Clave InChI ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
Nombre IUPAC 5-metilpirazin-2-amina
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-methylpyrazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido