Learn More
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7028355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11451647 5 g 5 g
11461647 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11451647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25624.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25660-70-2
Fórmula molecular C4H7N3S2
Peso molecular (g/mol) 161.241
Número MDL MFCD00040401
Clave InChI VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylthio, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-thioethyl-1,3,4-thiadiazole, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, pubchem14464, acmc-1cmd9, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-ethylthio
PubChem CID 101459
Nombre IUPAC 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMILES CCSC1=NN=C(S1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 130°C to 133°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.25
Porcentaje de pureza 96%