Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-Amino-5-clorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4602004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11996031 1 g 1 g
11906041 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11996031
Marca: Thermo Scientific Acros 444470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1073371-77-3 | C12H17BClNO2 | 253.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073371-77-3
Fórmula molecular C12H17BClNO2
Peso molecular (g/mol) 253.53
Número MDL MFCD06795672
Clave InChI GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine
PubChem CID 17750205
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 91°C to 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.