Learn More
2-Amino-5-clorofenol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422419 25 g 25 g
15432419 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64978.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28443-50-7
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD02093863
Clave InChI FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
PubChem CID 91591
ChEBI CHEBI:75051
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorofenol
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorophenol
Punto de fusión 145°C to 153°C
Color Marrón
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 386421
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Amino-5-chlorophenol