Learn More
2-Amino-4-feniltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11458397 1 g 1 g
11468397 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11458397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18488.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2010-06-2 | C9H8N2S | 176.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2010-06-2
Fórmula molecular C9H8N2S
Peso molecular (g/mol) 176.24
Número MDL MFCD00039680
Clave InChI PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
PubChem CID 40302
Nombre IUPAC 4-fenil-1,3-tiazol-2-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-phenylthiazole
Punto de fusión 148°C to 152°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 128609
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.24
Porcentaje de pureza 98%