Learn More
2-Amino-4-metiltiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022200
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11422627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14847.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-91-4
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.166
Número MDL MFCD00005329
Clave InChI OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CC1=CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylthiazole
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Beilstein 107890
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,450
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis