Learn More
2-Amino-4-metilbenzamida, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2697734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10099551 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10671503 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10099551
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00794DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 39549-79-6
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00221474
Clave InChI RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
PubChem CID 2801474
Nombre IUPAC 2-amino-4-metilbenzamida
SMILES CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylbenzamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%